Learn More
Diethylamin Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470214
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Diethylamine hydrochloride acts as a precursor of atrazine and lysergic acid diethylamide. It is also used as a reactant in the production of dyes and pharmaceutical compounds such as ranitidine. Further, it is used in Mannich reaction with paraformaldehyde. In addition to this, it is employed in the synthesis of diethylaminoethyl (DEAE) cottons by reacting with cotton cellulose in the presence of sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylaminhydrochlorid wirkt als Vorläufer von Atrazin und Lysergsäurediethylamid. Es wird auch als Reaktant bei der Herstellung von Farbstoffen und pharmazeutischen Verbindungen wie Ranitidin verwendet. Weiter wird es bei der Mannich-Reaktion mit Paraformaldehyd verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von Diethylaminoethyl (DEAE)-Baumwollen durch Reaktion mit Baumwollcellulose in Gegenwart von Natriumhydroxid eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 660-68-4
Summenformel C4H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 109.597
MDL-Nummer MFCD00012499
InChI-Schlüssel HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
IUPAC-Name N-Ethylethanamin;hydrochlorid
SMILES CCNCC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 227°C to 230°C
Siedepunkt 320°C to 330°C
Menge 1000 g
Beilstein 3590084
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3111
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 109.6
Reinheit (%) 99%