Learn More
Diethyl-Ether, ExtraPure, SLR, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
77.45 CHF - 770.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 60-29-7 |
---|---|
Summenformel | C4H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.12 |
InChI-Schlüssel | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Ethoxyethan |
SMILES | CCOCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10560721
|
Fisher Chemical
D/2400/PB08 |
500 mL | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
77.45 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10396080
|
Fisher Chemical
D/2400/PB17 |
2.5 L | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
176.80 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11389731
|
Fisher Chemical
D/2400/MS21 |
5 L | Aluminiumkanister |
302.89 CHF
5 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10131520
|
Fisher Chemical
D/2400/25 |
25 L | Metallbehälter |
770.00 CHF
25 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
60-29-7 | |
74.12 | |
Ethoxyethan |
C4H10O | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
CCOCC |
Spezifikation
-116°C | |
Farblos | |
Flüssig | |
11646 | |
0.2448cp at 20°C | |
CCOCC | |
74.12 |
60-29-7 | |
34.6°C | |
C4H10O | |
587mbar at 20°C | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
Ethoxyethan | |
74.12g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- Diethyl ether
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.