Learn More
Dichlordimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348635
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.055 g/mol
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlorodimethylsilan wird zur Herstellung eines harzgebundenen Siloxans mit tertiären Alkoholen verwendet und wird auch als Reagenz für die Synthese von optisch aktiven ansa-metallocen Polymerisationskatalysatoren verwendet. Es dient als Vorläufer von Silikon- und Polysilan-Verbindungen. Es wird auch für die Glasbeschichtung verwendet, um es vor Mikropartikeln zu schützen. Es wird zur Herstellung von harzgebundenem Siloxan mit Reaktivität gegenüber tertiären Alkoholen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aminen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-78-5
Fórmula molecular C2H6Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 129.055
Número MDL MFCD00000491
Clave InChI LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
Nombre IUPAC Dichlor(dimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Nombre del producto químico o material Dichlorodimethylsilane
Punto de fusión ∼-76°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (CH3)2SiCl2
Número UN UN1162
Beilstein 605287
Temperatura de inflamación −5°C (23°F)
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.06
Porcentaje de pureza 99%
Índice de refracción 1.4045
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.068
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dimethyldichlorosilane