Learn More
Dibromchlormethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428776
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
It affords bromochlorocarbene under phase-transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es liefert Bromchlorcarben unter Phasentransferbedingungen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Getrennt von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln und licht- und hitzegeschützt lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-48-1
Summenformel CHBr2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 208.277
MDL-Nummer MFCD00000820
InChI-Schlüssel GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform
PubChem CID 31296
ChEBI CHEBI:34627
IUPAC-Name Dibrom(Chlor)methan
SMILES C(Cl)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromochloromethane
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 2.42
Siedepunkt 115°C to 118°C
Brechungsindex 1.5475
Menge 25 g
Beilstein 1731046
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,2135
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 208.28
Reinheit (%) 98%