Learn More
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027517
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1187-42-4
Summenformel C4H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 108.104
MDL-Nummer MFCD00001870
InChI-Schlüssel DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonym diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
IUPAC-Name (Z)-2,3-Diaminobut-2-endinitril
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diaminomaleonitrile
Schmelzpunkt 178°C to 182°C (decomposition)
Dichte 1.36
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 878333
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 98%