Learn More
Diallyldibutyltin
Artikelnummer. 11344567
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15336-98-8
Summenformel C14H28Sn
Molekulargewicht (g/mol) 315.088
MDL-Nummer MFCD00014944
InChI-Schlüssel LCGVYMRFNOWPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyldibutyltin, diallyldibutylstannane, dibutylbis prop-2-en-1-yl stannane, diallyl dibutyl stannane, diallyldi-n-butyltin, acmc-1bvvj, dibutyl-bis prop-2-enyl stannane
PubChem CID 84873
IUPAC-Name Dibutyl-bis(prop-2-enyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CC=C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diallyldibutyltin
Dichte 1.1002 g/mL
Siedepunkt 81°C (0.2 mmHg)
Brechungsindex 1.5
Menge 10 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 315.07
Physikalische Form Flüssig