Learn More
Di-n-octylzinnoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344869
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 870-08-6 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870-08-6
Summenformel C16H34OSn
Molekulargewicht (g/mol) 361.16
MDL-Nummer MFCD00013839
InChI-Schlüssel LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
IUPAC-Name dioctylstannanone
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-octyltin oxide
Schmelzpunkt 245°C to 248°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 500 g
Formelmasse 361.14
Physikalische Form Pulver