Learn More
Di-n-Butylzinndichlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337717
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Organotin-Zwischenprodukt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 683-18-1
Summenformel C8H18Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 303.842
MDL-Nummer MFCD00000518
InChI-Schlüssel RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Synonym dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
IUPAC-Name Dibutyl(dichloro)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin dichloride
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Farbe Weiß
Dichte 1.36 g/mL
Siedepunkt 135°C (10 mmHg)
Flammpunkt 168°C (334°F)
Geruch Acrid
Strukturformel [CH3(CH2)3]2SnCl2
Brechungsindex 1.4991
Menge 250 g
UN-Nummer UN2928
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents;Insoluble in cold water; Soluble in benzene,toluene,ether and alcohol.
Formelmasse 303.83
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form kristallin