Learn More
Desoxyribonukleinsäure-Natriumsalz, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25437
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Desoxyribonukleinsäurenatriumsalz wird in mehreren biochemischen Forschungsanwendungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68938-01-2
Summenformel C17H15BrFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 50000-100000
MDL-Nummer MFCD00130922
InChI-Schlüssel GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73904662
IUPAC-Name (2R)-3-(3-Bromphenyl)-2-[[2-(4-fluorphenyl)acetyl]amino]propansäure
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt
Namenshinweis From Salmon Sperm
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 14% max.
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 250 mg
Formelmasse 6000000
Physikalische Form Fest
Produktidentifikator
  • Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt