Learn More
Dichtestandards (50 °C)
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
Marke:  Paragon Scientific DEN50-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13460529
  • 88.00 CHF / 60 Milliliter
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
60 mL
0.8649 g/mL (50°C)
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Nennwerte angegeben