Learn More
Dichtestandards (150 °C)
Artikelnummer. 13470539
Click to view available options
Dichte:
0.7324 g/mL (150°C)
0.7795 g/mL (150°C)
0.8277 g/mL (150°C)
Packungsgröße:
60 Milliliter
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Dichte 0.8277 g/mL (150°C)
Zertifizierung/Konformität Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Menge 60 mL
Nennwerte angegeben