Learn More
Dehydracetsäure Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10494975
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4418-26-2
Summenformel C8H7O4Na
Molekulargewicht (g/mol) 190.13
MDL-Nummer MFCD00040583
Synonym 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroacetic acid sodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 295.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 330g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in propylene glycol: 497.4g/l (25°C),methanol: 110.8g/l (25°C),insoluble in benzene,acetone
Formelmasse 190.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dehydroacetic acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /