Learn More
DDX6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen DDX6
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16823374
Unterlagen ansehen
Proteintech
14632-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16813374
Unterlagen ansehen
Proteintech
14632-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the DEAD box protein family. The protein is an RNA helicase found in P-bodies and stress granules, and functions in translation suppression and mRNA degradation. It is required for microRNA-induced gene silencing.
Spezifikation
Spezifikation
DDX6
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P26196, P54823
13209, 1656, 500988
DDX6 Fusion Protein Ag6211
Primary
-20°C
DDX6
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATP dependent RNA helicase p54, DDX6, DEAD box protein 6, HLR2, Oncogene RCK, P54, RCK
Ddx6
IgG
Antigen Affinity Chromatography