Learn More
IKA™ DB 5.8 BLOCK 28 MM VIALS 28,8X45MM
Marke:  IKA™ 0004470200
Artikelnummer. 13480637
  • 135.54 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
28mm-Fläschchen
Block
51 mm
45 mm
6 Positionen
95 mm
76 mm
28,8 mm