Learn More
IKA™ DB 4.7 BLOCK RD BOTT. TUBE 25MM 26,2X48,4MM
Marke:  IKA™ 0004469200
Artikelnummer. 13490627
  • 135.54 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Röhrchen mit rundem Boden 25mm
Block
51 mm
48,4 mm
6 Positionen
95 mm
76 mm
26,2 mm