Learn More
D(-)-Chinasäure,+98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995071
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-95-2
Summenformel C7H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00003864
InChI-Schlüssel AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC-Name 1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Quinic acid
Schmelzpunkt 166.0°C to 168.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)4C6H7CO2H
Menge 500 g
Merck Index 15,8175
Spezifischer Drehzustand - 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O)
Spezifische Drehung − 44.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • D(-)-Quinic acid