Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 97+%
Artikelnummer. 11447916
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
D-Mannitol wird zur Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate verwendet. Wird als inerte osmotische Kontrollsubstanz verwendet. Wird außerdem bei der Behandlung von oligurischem Nierenversagen eingesetzt. Wird auch als Süßungsmittel für Diabetiker, Kaugummi und als Verfälschungsmittel für Heroin, Methamphetamine und Kokain verwendet. Findet Anwendung als Forschungsmittel in zellbiologischen Studien, meist zur Kontrolle der Osmolarität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
D-Mannitol wird zur Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate verwendet. Wird als inerte osmotische Kontrollsubstanz verwendet. Wird außerdem bei der Behandlung von oligurischem Nierenversagen eingesetzt. Wird auch als Süßungsmittel für Diabetiker, Kaugummi und als Verfälschungsmittel für Heroin, Methamphetamine und Kokain verwendet. Findet Anwendung als Forschungsmittel in zellbiologischen Studien, meist zur Kontrolle der Osmolarität.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Anilin, Pyridin und Glycerin. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannitol
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Dichte 1.489
Siedepunkt 290°C to 295°C (3.5 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5000 g
Beilstein 1721898
Merck Index 14,5745
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,aniline,pyridine and glycerol. Insoluble in ether.
Optische Drehung +24° (in Borax Solution)
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 97+%