Learn More
D(+)-Glutaminsäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10482421
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6893-26-1
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00063112
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentanidsäure
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Glutamic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 200.0°C to 202.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. L-content (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H9NO4
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Menge 100 g
Merck Index 15, 4505
Spezifischer Drehzustand − 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Spezifische Drehung − 31.30
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • D(-)-Glutamic acid