Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, zylindrisch
Deutlich erhöhte Magnetkraft und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung. Rührstäbe aus seltenen Erden lassen sich leicht durch den chemisch inerten schwarzen Carbonpunkt identifizieren.
Marke: Fisherbrand™ 001.130.RE
Beschreibung
- Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
- Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
- Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
30 mm | |
Zylinder |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt | |
6 mm | |
2/Pckg. |