Learn More
Cyclopentancarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021700
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4524-93-0 | C6H9ClO | 132.587 g/mol
Cyclopentanecarbonyl chloride is used in biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentancarbonylchlorid wird in der biochemischen Forschung für die Proteomik verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4524-93-0
Summenformel C6H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 132.587
MDL-Nummer MFCD00001370
InChI-Schlüssel WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
PubChem CID 78284
IUPAC-Name Cyclopentancarbonylchlorid
SMILES C1CCC(C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarbonyl chloride
Dichte 1.091
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.464
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1237147
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 132.59
Reinheit (%) 98%