Learn More
Cyclooctanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289393
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-49-8
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
MDL-Nummer MFCD00001754
InChI-Schlüssel IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
IUPAC-Name Cyclooctanon
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctanone
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 39.0°C to 44.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 195.0°C to 197.0°C
Flammpunkt 74°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C8H14(=O)
Menge 500 g
Beilstein 07, 21
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kirstalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclooctanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.