Learn More
Cyclohexylmethylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
29.04 CHF - 297.48 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2550-36-9 |
---|---|
Summenformel | C7H13Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 177.09 |
MDL-Nummer | MFCD00001509 |
InChI-Schlüssel | UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane |
PubChem CID | 137636 |
SMILES | BrCC1CCCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10253832
|
Thermo Scientific Acros
111350050 |
5 g | Glasflasche |
29.04 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10681195
|
Thermo Scientific Acros
111350250 |
25 g | Glasflasche |
102.51 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10220753
|
Thermo Scientific Acros
111351000 |
100 g | Glasflasche |
297.48 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2550-36-9 | |
177.09 | |
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N | |
137636 |
C7H13Br | |
MFCD00001509 | |
bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane | |
BrCC1CCCCC1 |
Spezifikation
Cyclohexylmethyl bromide | |
Gelb | |
76°C to 77°C (26.0 mmHg) | |
Echt | |
C7H13Br | |
1.4910 to 1.493 | |
05, IV, 100 | |
bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane | |
BrCC1CCCCC1 | |
177.09 | |
177.08 | |
Flüssigkeit |
2550-36-9 | |
1.2800g/mL | |
57°C | |
95% min. (GC) | |
C6H11CH2Br | |
MFCD00001509 | |
1.28 | |
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N | |
Brommethylcyclohexan | |
137636 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis