Learn More
Cyclobutylbromid, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4399-47-7
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.01
MDL-Nummer MFCD00001317
InChI-Schlüssel KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
IUPAC-Name Bromocyclobutan
SMILES C1CC(C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutyl bromide
Farbe Farblos
Dichte 1.4300g/mL
Siedepunkt 108.0°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H7Br
Brechungsindex 1.4776 to 1.4797
Menge 5 g
Relative Dichte 1.43
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 135.01
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit