Learn More
Macherey-Nagel™ 5M PAPIER TEST CYANID CYANHYDRIQU
Cyantesmo allows the quick and easy detection of hydrocyanic acid and cyanides in aqueous solutions and extracts.
Marke:  Macherey-Nagel™ 90604
Artikelnummer. 11346504
  • 54.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Cyantesmo allows the quick and easy detection of hydrocyanic acid and cyanides in aqueous solutions and extracts.
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrün bis blau
Zum Nachweis von Blausäure, Cyaniden
Qualitätstestpapier
Papier
Je 1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Cyantesmo
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane