Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cryptococcus neoformans ATCC™ 32045™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 32045TM* |
Beschreibung | Cryptococcus neoformans |
Format | Culti-Loops |
Produkttyp | Culti-Loops Quality Control Organism |
Klasse des Zielorganismus | Fungi |
Testtyp | Qualitative QC |
Menge | 5 Impfösen/Packung |
Stammbezeichnungen | CBS 132 [CCRC 20528, DBVPG 6010, IFO 0608, NRRL Y-2534] |
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.