Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aggregatibacter aphrophilus ATCC™ 49917™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 49917TM* |
Beschreibung | Aggregatibacter aphrophilus |
Format | Culti-Loops |
Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
Klasse des Zielorganismus | Anspruchsvolle Organismen |
Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
Menge | 5 Impfösen/Packung |
Stammbezeichnungen | LRA 116.07.89 |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.