Learn More
SPEX Certiprep™ Kryo-Handschuhe
Spex Certiprep™ Kryo-Handschuhe zum Schutz von Händen und Armen vor ultrakalten Materialien und Flüssigstickstoffexposition.
Marke: SPEX Certiprep™ 6900L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kryogene Handschuhe speziell für den Schutz von Händen und Armen bei der Handhabung von flüssigem Stickstoff
- Sehr empfehlenswert für den sicheren Betrieb von Freezer/Mill™
- Mehrschichtige Isolierung für optimalen Schutz
- Flexibel und leicht für hervorragende Fingerfertigkeit
- Auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu tragen
Spezifikation
Blau | |
Puderfrei | |
Groß |
Gewebe | |
Kryohandschuhe | |
Unsteril |