Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h luftgekühltes Tiefkühlgerät
Eppendorf™ CryoCube™ F740h luftgekühlte Tiefkühlgeräte bieten sicheren Probenschutz und minimale Betriebskosten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 740 L |
---|---|
Temperatur (Sollwert) | Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min |
Innentüren | 3 |
Isolierung | Vakuum, Polyurethanschaum |
Innen | Stainless Steel |
Beschreibung
- Klassische LED-Anzeige
- Grüne Kühlflüssigkeiten
- Luftkühlung
- 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 ft3)
- Verbrauch: nur 11,8 kWh/Tag
- Kann bis zu 57.600 Proben aufnehmen
- Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
- Innenseite: Edelstahl
- Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
Spezifikation
740 L | |
3 | |
Stainless Steel | |
LED | |
62.1 × 86.5 × 139 cm | |
Mit Kennwortschutz | |
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz (GB) | |
R290 / R170 | |
Samples (57,600) |
Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min | |
Vakuum, Polyurethanschaum | |
Powder-coated Steel | |
91.5 × 109.9 × 197.3 cm | |
No | |
Nicht verfügbar | |
Verbrauch: 11,8 kWh/Tag | |
357 bis 366 kg | |
18 bis 30 |