Learn More
Thermo Scientific™ Kryohandschuhe
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung arbeiten.
Spezifikation
Beschreibung | Shoulder Length |
---|---|
Farbe | Blue |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handling Samples from Ultra-Low Temperature and Cryogenic Storage |
Länge (angloamerikanisch) | 28 in. |
Länge (metrisch) | 71.12 cm |
Beschreibung
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz der Thermo Scientific™ Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung arbeiten.
- Komfortabler, leichter, luftdurchlässiger Schutz
- Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Shoulder Length | |
Handling Samples from Ultra-Low Temperature and Cryogenic Storage | |
71.12 cm |
Blue | |
28 in. |