Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocein-Scharlach 7B, > 70 % Farbstoffgehalt
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Rot |
Form | Pulver |
Format | Pulver |
Formelmasse | 584.53 |
Schmelzpunkt | 181-188 ° |
Produkttyp | Crocein Scarlet 7B |
Reinheit | >70 % Farbstoffgehalt |
Menge | 25g |
Löslichkeit | Wasserlöslich |