missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPEB4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 25342-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
There are 3 named isoforms produced by alternative splicing.Spezifikation
CPEB4 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CPEB4 | |
CPE binding protein 4, CPE BP4, CPEB4, hCPEB 4, KIAA1673 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
303010, 67579, 80315 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
0.51 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q17RY0, Q7TN98 | |
Cpeb4 | |
Peptide | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Rat, Human | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur