Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Inline-Kupplung mit Ventil und Bördelanschlüssen
Schnellkupplungsanschlüsse sind praktisch, wirtschaftlich und lassen sich mit einem Klick abnehmen
Marke:  Cole-Parmer™ 31603-15
Artikelnummer. 11766128
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für ChemQuik Schnellkupplungen müssen Fittinggehäuse und Einsatz von der gleichen Größe sein (separat bestellen).
  • Zu 100 % metallfrei.
  • Einhändige Bedienung.
  • Ventile schalten den Durchfluss ab, wenn Fitting getrennt wird.
  • Schlauchverbindungen können ohne den Schlauch vom Fitting zu trennen hergestellt und getrennt werden.
  • Eigene Kombinationen für mehr Flexibilität möglich.
  • Einfaches und intuitives Umschalten der Leitungen, um Ausfallzeiten zu verringern und die Effizienz zu steigern.
  • Weniger verschüttete Flüssigkeiten mit diesen Fittings mit Ventil für mehr Sicherheit.
  • Wählen Sie aus verschiedenen Materialien, unter anderem Schnellkupplungen aus Kunststoff.
  • Erhältlich mit Stecknippel, Rohr, Klemmverschraubung und mehr.
Spezifikation
Spezifikation
Schnellkupplung x Signal
Polypropylen
1/4 in.
Inline-Kupplungsgehäuse, Bördelverschraubungen, mit Ventil, 1/4 Zoll Außendurchmesser, PP.