Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitäranschluss, PE-Hülse, Einzelkreislauf
Für die Medienherstellung, Zellernte, Bioreaktorfütterung, Pilotanlagen, pharmazeutische Produktion und jede Anwendung mit flexiblem Bio-Beutel
Marke:  Cole-Parmer™ 31604-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447373
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweghülsen für einen Zyklus.
  • Sparen Sie Zeit und Geld für die Reinigung.
  • Keine toten Bereiche, in denen Bakterien wachsen können.
  • Verbindung mit den meisten Bio-Beuteln möglich.
  • Mit den Dampfdurchgangsverbindungen transformieren Sie Ihren Steam-in-Place(SIP)-Prozess, da die Verbindungen sauberer, schneller und einfacher erfolgen.
  • Das innovative Produktdesign ermöglicht einen einstufigen Prozess für die Sterilisation und den Medientransfer. Tote Bereiche werden eliminiert, die Anzahl der Verbindungen reduziert und Laminarströmungshauben damit überflüssig.
  • Die Anschlüsse an den Fittings entsprechen den Industriestandards für Bioreaktoren und gängige Größen von flexiblen Schläuchen. Das beschleunigt die Anpassung an bestehende Systeme und Prozesse.
  • Die Abreißhülse stellt sicher, dass das Fitting vor der vollständigen Sterilisation nicht aktiviert wird.
  • Die Materialien der Polysulfon-Gehäuse und Silikonmembran erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI und bestehen physikalisch-chemische Tests.
Spezifikation
Spezifikation
Sanitär-Tri-Clamp x Schlauchanschluss
Polysulfon
3/4 in.
Gamma oder Steam-in-Place (SIP)
3/8 in.
3/4 Zoll
3/4 Zoll
SIP 3/8 ID x 3/4 x 3/4 in. Sanitär-Steckverbinder, PE-Hülse, Einzelzyklus