Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitäranschluss, PE-Hülse, Einzelkreislauf
Für die Medienherstellung, Zellernte, Bioreaktorfütterung, Pilotanlagen, pharmazeutische Produktion und jede Anwendung mit flexiblem Bio-Beutel
Marke:  Cole-Parmer™ 31604-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437373
  • 377.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-12-2025
Beschreibung
  • Einweghülsen für einen Zyklus.
  • Sparen Sie Zeit und Geld für die Reinigung.
  • Keine toten Bereiche, in denen Bakterien wachsen können.
  • Verbindung mit den meisten Bio-Beuteln möglich.
  • Mit den Dampfdurchgangsverbindungen transformieren Sie Ihren Steam-in-Place(SIP)-Prozess, da die Verbindungen sauberer, schneller und einfacher erfolgen.
  • Das innovative Produktdesign ermöglicht einen einstufigen Prozess für die Sterilisation und den Medientransfer. Tote Bereiche werden eliminiert, die Anzahl der Verbindungen reduziert und Laminarströmungshauben damit überflüssig.
  • Die Anschlüsse an den Fittings entsprechen den Industriestandards für Bioreaktoren und gängige Größen von flexiblen Schläuchen. Das beschleunigt die Anpassung an bestehende Systeme und Prozesse.
  • Die Abreißhülse stellt sicher, dass das Fitting vor der vollständigen Sterilisation nicht aktiviert wird.
  • Die Materialien der Polysulfon-Gehäuse und Silikonmembran erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI und bestehen physikalisch-chemische Tests.
Spezifikation
Spezifikation
Sanitär-Tri-Clamp x Schlauchanschluss
Polysulfon
3/4 in.
Gamma oder Steam-in-Place (SIP)
1/2 in.
3/4 Zoll
3/4 Zoll
SIP 1/2 ID x 3/4 x 3/4 in. Sanitär-Steckverbinder, PE-Hülse, Einzelzyklus