Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitär-Steckverbinder, PC-Hülse, ein Kreislauf
Für die Medienherstellung, Zellernte, Bioreaktorfütterung, Pilotanlagen, pharmazeutische Produktion und jede Anwendung mit flexiblem Bio-Beutel
217.00 CHF - 367.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Sanitär-Tri-Clamp x Schlauchanschluss |
---|---|
Material | Polysulfon |
Schlauchanschluss | 3/4 in. |
Sterilisationsmethode | Autoklav, Gamma oder Steam-in-Place (SIP) |
Produkttyp | Sanitäranschluss, PC-Hülse, Einzelzyklus-x-Anschluss,1/2 in. |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15477373
|
Cole-Parmer™
31604-18 |
3/4 Zoll |
367.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15497373
|
Cole-Parmer™
31604-22 |
3/4 Zoll x 1-1 /2 Zoll | N/A | ||||||
Beschreibung
- Einweghülsen für einen Zyklus.
- Sparen Sie Zeit und Geld für die Reinigung.
- Keine toten Bereiche, in denen Bakterien wachsen können.
- Verbindung mit den meisten Bio-Beuteln möglich.
- Mit den Dampfdurchgangsverbindungen transformieren Sie Ihren Steam-in-Place(SIP)-Prozess, da die Verbindungen sauberer, schneller und einfacher erfolgen.
- Das innovative Produktdesign ermöglicht einen einstufigen Prozess für die Sterilisation und den Medientransfer. Tote Bereiche werden eliminiert, die Anzahl der Verbindungen reduziert und Laminarströmungshauben damit überflüssig.
- Die Anschlüsse an den Fittings entsprechen den Industriestandards für Bioreaktoren und gängige Größen von flexiblen Schläuchen. Das beschleunigt die Anpassung an bestehende Systeme und Prozesse.
- Die Abreißhülse stellt sicher, dass das Fitting vor der vollständigen Sterilisation nicht aktiviert wird.
- Die Materialien der Polysulfon-Gehäuse und Silikonmembran erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI und bestehen physikalisch-chemische Tests.
Spezifikation
Sanitär-Tri-Clamp x Schlauchanschluss | |
3/4 in. | |
Sanitäranschluss, PC-Hülse, Einzelzyklus-x-Anschluss,1/2 in. |
Polysulfon | |
Autoklav, Gamma oder Steam-in-Place (SIP) |