Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung für Polypropylen-Komplettkupplung
Schnellkupplung mit einfacher Schnellanschluss-Schnittstelle für starre Schläuche
Marke: Cole-Parmer™ 31305-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Fitting anzuschließen.
- Die Fittinghälften rasten sofort ein.
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken.
- Das federbetätigte Ventil in den einzelnen Fittinghälften dichtet den Durchflussweg ab.
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316-Edelstahlfedern und -verriegelungen.
Spezifikation
Schnellkupplung x Anschluss | |
Polypropylen | |
-40 °C | |
125 psi | |
250 °F | |
Schnellkupplungen, komplette Kupplung |
3/8 in. | |
-40 °F | |
Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma | |
Max: 634 Mm Hg | |
121 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung für Polypropylen-Komplettkupplung > 3/8 in. Innendurchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur