Learn More
Cole Parmer CPC Schlauchanschlusseinsätze mit Schnelltrennung und Ventil
Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen). Den Einsatz zum Anschluss in das Kupplungsgehäuse stecken – die Anschlusshälften rasten sofort ein.
Marke:  Cole Parmer 31303-45
Artikelnummer. 15467073
  • 25.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen). Den Einsatz zum Anschluss in das Kupplungsgehäuse stecken – die Anschlusshälften rasten sofort ein.
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken.
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes Ventil aus Edelstahl 316, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Anschlusshälften nicht verbunden sind.
  • Alle Anschlussgehäuse verfügen über Verriegelungsfedern aus Edelstahl 316 und EPDM-Dichtungen
  • Sterilisationsmethode: Ethylenoxid (ETO) oder Gamma
  • Anschlusstyp: Schnellkupplung x Anschluss
  • Max. Vakuum: 27,5 Hg/698 mm Hg
Spezifikation
Spezifikation
Nein
3/8 in.
32 °F
3/8 in.
27,5 Hg, 698 mm Hg
71 °C
Polypropylen
9,52 mm
0 °C
60 psi
160 °F
Schlauchverbindungsstücke