Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Auslaufsicherer NSH-Schlauchverbindereinsatz, mit Schlauchanschluss
Das auslaufsichere Design verhindert Verschütten fast vollständig, minimiert Ausfallzeiten und erhöht die Anwendersicherheit
Marke:  Cole-Parmer™ 31603-68
Artikelnummer. 15497363
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kupplungen der Serie NS6 kommen mit tropffreien Ventilen und sind zu einem günstigen Preis erhältlich.
  • Das NS6-System ist die richtige Wahl, wenn schon wenige Tropfen ausgetretenen Materials Probleme hinsichtlich Sicherheit, Medienkosten oder Umweltvorschriften verursachen.
  • Dank der weichen Umspritzung liegen diese Kupplungen angenehm in der Hand.
  • Leicht, chemisch beständig und einfach zu bedienen.
  • Tropffreies Design.
  • Trennung erfolgt unter Druck und ohne Austritt von Flüssigkeiten.
  • Farbcodierung für sofortige visuelle Unterscheidung der Medien.
  • Glasfaserverstärktes Polypropylen.
  • Langlebig und mit vielen Chemikalien kompatibel.
  • Daumenverriegelung auch bei Kälte nutzbar.
  • Einhändiges An- und Abklemmen.
Spezifikation
Spezifikation
Schnellkupplung x Anschluss
1/2 Zoll
1/2 Zoll Schnellkupplung
Polypropylen
1/2 in.
Auslaufsicher, Schnellkupplung x Anschlusseinsatz