Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro Fasseinsatzstopfen
Die geschlossene Bauweise gewährleistet die Sicherheit Ihrer Anlage, schützt die Umwelt und Ihre Mitarbeiter in allen Phasen der Handhabung von Chemikalien
Marke:  Cole-Parmer™ 31608-37
Artikelnummer. 15467423
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundliche, ökonomische Lösung für die chemische Dispensierung.
  • Die langlebigen Materialien halten rauen Betriebsbedingungen stand.
  • Ideal für 5-Gallon-Kanister, 55-Gallon-Fässer und IBC.
  • Das DrumQuik PRO System ist eine einfache Lösung für Ihre chemischen Dispensierungsanforderungen.
  • Aufrechterhaltung eines geschlossenen Systems zum Schutz Ihrer Einrichtung, Betriebsumgebung und Mitarbeiter vor möglichen Gefahren durch chemische ausgetretene Flüssigkeiten und Dämpfe.
  • Einfacher Anschluss, robuste Bauweise und chemikalienbeständige Materialien: Diese Fittings eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Säuren und Laugen, landwirtschaftliche Flüssigkeiten, Reinigungs- und Sterilisationsmittel, Farben und Beschichtungen sowie Lebensmittelöle und Sirupe.
  • Die Basiskomponenten sind eine wiederverwendbare Schnellkupplung und ein Einweg-Trommeleinsatz, beide aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) in Lebensmittelqualität.
  • Bestellen Sie ein praktisches Dispensierkit, das alle erforderlichen Komponenten enthält, oder passen Sie Ihr System individuell mit einzelnen Komponenten an.
  • Kupplungsgehäuse und -stopfen passen zu allen aufgeführten Trommeleinsätzen.
Spezifikation
Spezifikation
Stützverbindung
Ideal für 5 Gallonen-Kanister, 55 Gallonen-Fässer und IBC.
45 psi
Polyethylen
10 gpm bei weniger als 2 psid (0.14 bar) Druckabfall
DrumQuik Pro Fasseinsatzstopfen