Learn More
Cole Parmer CPC (Colder) Schnellkupplungsgehäuse für Schlauchanschluss
Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben. Acetal
Marke:  Cole Parmer 06361-51
Artikelnummer. 15486403
  • 11.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben. Acetal
Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Verbindungsstück anzuschließen. Die Hälften des Verbindungsstücks rasten sofort ein. Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
1/4 in.
4,95 cm
1/4 in.
Schnellkupplungsgehäuse für Schlauchanschluss
1/4 in.
1/4 in.
1