Learn More
Hirschmann™ Abdeckgläser für Mikroskopie
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Hirschmann Instruments™ Abdeckgläser für die Mikroskopie bestehen aus Qualitätsglas und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Hirschmann™ 8000112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13188159
  • 103.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
  • Dicke 0,13 bis 0,17 mm
  • Gemäß DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
22 x 60 mm
10 x 100/Packung
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Gemäß DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Abdeckgläser für Mikroskopie > Größe (L x B): 22 x 60 mm