Learn More
Cole-Parmer™ X10 COUPLING MINIATURE QUICKDISCONNECT FEMALE
Cole-Parmer™ gerade Anschlussstücke (Schnellkupplung x NPT(M), aus Acetal) sind Miniatur-Schnellkupplungen und bieten eine sicherere Verbindung als Luer-Armaturen.
Marke:  Cole-Parmer™ SMPT02
Artikelnummer. 12469670
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Miniatur-Schnellkupplungen können Schläuche mit 1/16 Zoll Innendurchmesser verbinden und bieten eine sicherere Verbindung als Luer-Anschlüsse.
  • Die Anschlusshälften rasten ein und verschließen sich mit einer Drehung.
  • Sobald die Kupplung eingerastet ist, können die Schläuche frei gedreht werden, um geknickte Schläuche und versehentliche Trennungen zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
2.1844 mm
Schnellkupplungs- und 1/8 in.-NPT-Gewindeanschluss
Passend für Schläuche mit 1/8 in.-NPT- und Schnellkupplungsverbindung