Learn More
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche
Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
Marke:  Masterflex™ 06407-60
Artikelnummer. 11898013
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Wellen verhindern Knicke und helfen, dass der Schlauch seine Form behält, ohne die Druck- oder Vakuumfähigkeit einzuschränken
  • Kundenspezifisch extrudiert.
  • Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
  • Erhältlich in Längen von 5 ft.
  • Abwechselnd gewellte Abschnitte (10 in. Länge) und ungewellte Abschnitte (2 in. Länge) mit ungewellten 1 in. langen Stücken an beiden Enden.
  • Für die Aufnahme von Kompressionsanschlüssen.
Spezifikation
Spezifikation
ADCF;FDA;Nicht-DEHP;Nicht-Phthalat;NSF-61;USP;3A;Europäisches Arzneibuch;NSF-51
FEP
1,5 m
-184 °C
250 psi
204 °C
5,6 mm
6,4 mm
0,41275 mm
Durchscheinend
Widersteht 27 Zoll Hg Vakuum