Learn More
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten
Die Behandlung mit CellBIND™ erleichtert den Zellen die Anpassung an reduzierte Serum- oder serumfreie Medien und verbessert die Zellanhaftung. So lassen sich Zellwachstum und Zellausbeute erhöhen. Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten aus transparentem Polystyrol gewährleisten optimale Sicht und sind in mehreren Well-Formaten erhältlich.
Marke: Corning™ 3706
Beschreibung
- Gegossenes Polystyrol mit lichtundurchlässigen Wänden und durchsichtigem Boden
- Direkte Betrachtung mittels Mikroskop und Detektoren mit CCD-Kamera durch Möglichkeit der Ablesung von oben oder von unten
- Kein Crosstalk zwischen Wells durch lichtundurchlässige schwarze oder weiße Wände
- Empfohlenes Arbeitsvolumen 20 bis 80 μl, Gesamtvolumen der Wells 112 μl
- Sterile Mikrotiterplatten sind durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- Geeignet für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays
- Plattenabmessungen entsprechen den empfohlenen Normen der Branche
Spezifikation
Kein Barcode | |
Ohne Deckel | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Unbehandelt | |
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper |
Standard | |
16 x 24 | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
384 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Cs. |