Learn More
Corning™ NutriStem™ hPSC XF Medium
Unterstützt die Langzeitkultivierung humaner pluripotenter Stammzellen
Marke: Corning™ 40-05-100-1A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
•Definiert, xenofrei, serumfrei•Vollständig, gebrauchsfertig
•Überragende Proliferation undifferenzierter hES- und hiPS-Zellen
•Stabile Pluripotenz und stabiler Genotyp in Langzeitkultur
•Ausgiebig getestet und vielfach zitiert
Spezifikation
-25 °C bis -10 °C | |
Undifferenzierte hES- und hiPS-Zellen | |
Flüssig | |
HSA |
hPSC XF Medium | |
Serumfrei, Xeno-frei, cGMP | |
Steril | |
500 mL |