Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
Marke: Corning™ 5641P-1L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
- Durchscheinender Kolben
- Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen
- Die Höhenangabe gilt für den Kolben
Spezifikation
33.8 oz. | |
Durchscheinend | |
5 Zoll | |
Polypropylen | |
30 cm | |
3/Karton | |
24/29 | |
60 °C | |
Autoklavierbar | |
Flach |
Polypropylen | |
Individuell kalibrierte Graduierungslinie | |
1000 ml | |
11,8 in. | |
Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung | |
1/Packung | |
140°F | |
0.8 ml | |
Wiederverwendbar | |
127 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B > 1 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur