missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 12785123
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate pentahydrate
Farbe Blau
Physikalische Form Fine Crystals
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel CuSO4·5H2O
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
IUPAC-Name Kupfer(2+) Pentahydrat Sulfat
Formelmasse 249.68
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt