Learn More
Kupfer(I)-iodid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11384828
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Licht-, Luft- und feuchtigkeitsempfindlich
Copper(I) iodide is used as a catalyst in organic synthesis, cathode ray tube coating, cloud seeding, and as temperature indicator with HgI2. It catalyzes the conversion of aryl, heteroaryl, and vinyl bromides into the corresponding iodides, which are employed in coupling reactions such as Suzuki, Stille, Sonogashira, Heck and Ullmann reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-65-4
Summenformel CuI
MDL-Nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Spezifikation
Siedepunkt ca 1290°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) iodide
Schmelzpunkt 605°C
Farbe Braun bis Weiß
Physikalische Form Stückchen und Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions. Insoluble in water and dilute acids.
Formelmasse 190.45
Geruch Weak odor
Brechungsindex 2.346
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Aussehen White to pale brown chunks/powder
Dichte 5.63 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper iodide