Learn More
Liofilchem™ Kontaktobjektträger 1
PCA and TTC and Neutralizing / VRBG Agar and Neutralizing, Flex Dip-slide with a selective medium for detection of Enterobacteriaceae and a non selective medium for total bacterial count.
Spezifikation
Spezies | Escherichia coli, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 18593:2004 |
Inhalt und Lagerung | 10 bis 25 °C |
Nachweis von | Keimzahl, Enterobacteriaceae |
Format | Objektträger |
Beschreibung
- Contact Slide 1 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of Enterobacteriaceae . The other medium is used to obtain the total bacterial count.
Spezifikation
Escherichia coli, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species | |
10 bis 25 °C | |
Objektträger | |
Contact Slide | |
PCA, TTC, Neutralisierer / VRBG-Agar, Neutralisierer | |
24 bis 48 h bei 36 ± 1 °C | |
ISO 18593:2004 |
ISO 18593:2004 | |
Keimzahl, Enterobacteriaceae | |
Italy | |
Unsteril | |
Für Bakterienzählung und Erkennung von Enterobakterien | |
24 bis 48 h | |
Flex |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 9 Monate
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.