Learn More
Leitfähigkeitslösung 200,000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Flasche |
Leitfähigkeit | 200,000 μS/cm |
Typ | Leitfähigkeitslösung |
Menge | 1000 ml |